Merck
ENA245487081
Enamine
6-amino-2,3-dihydro-1lambda6,2-benzothiazole-1,1,3-trione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.2
MDL番号:
mp
263-265
Iupac Name
6-amino-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C7H6N2O3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)13(11,12)9-7(5)10/h1-3H,8H2,(H,9,10)
InChI Key
SSRKZHLPNHLAKM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55028
Melting Point
263-265
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55028
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)