Merck
ENA245486949
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-(1,3-benzothiazol-2-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
276.24
MDL番号:
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl 1,3-benzothiazol-2-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H7F3N2O2S/c11-10(12,13)5-17-9(16)15-8-14-6-3-1-2-4-7(6)18-8/h1-4H,5H2,(H,14,15,16)
InChI Key
PQTVLABBSSEIMV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54841
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54841
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)