Merck
ENA245486873
Enamine
{2-[(dimethylamino)methyl]phenyl}methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.24
MDL番号:
Iupac Name
{2-[(dimethylamino)methyl]phenyl}methanol
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-11(2)7-9-5-3-4-6-10(9)8-12/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3
InChI Key
KCSZGCNCOFOSQD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53811
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53811
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)