Merck
ENA245486746
Enamine
1-(2,4-difluorophenyl)piperidin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.21
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,4-difluorophenyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C11H11F2NO/c12-8-1-2-11(10(13)7-8)14-5-3-9(15)4-6-14/h1-2,7H,3-6H2
InChI Key
IPHZDXYCDOEZDZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54505
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54505