Merck
ENA245486679
Enamine
2-tert-butyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.25
MDL番号:
Iupac Name
2-tert-butyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H11NOS/c1-8(2,3)7-9-6(4-10)5-11-7/h4-5H,1-3H3
InChI Key
FRDJFHQNSCNWED-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54396
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54396
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)