Merck
ENA245486564
Enamine
ethyl 3-methyl-[1,2]oxazolo[5,4-b]pyridine-6-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.2
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-methylisoxazolo[5,4-b]pyridine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c1-3-14-10(13)8-5-4-7-6(2)12-15-9(7)11-8/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
XYKYXEUYYXEKJZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53756
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53756
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)