Merck
ENA245486502
Enamine
[1-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)ethyl](ethyl)amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.76
MDL番号:
Iupac Name
1-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)-N-ethylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO2.ClH/c1-3-14-10(2)11-5-6-12-13(9-11)16-8-4-7-15-12;/h5-6,9-10,14H,3-4,7-8H2,1-2H3;1H
InChI Key
MBTDVWPNSDFLGM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53749
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53749