Merck
ENA245486478
Enamine
1-(4-tert-butylphenyl)piperidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.37
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-tert-butylphenyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C15H24N2/c1-15(2,3)12-4-6-14(7-5-12)17-10-8-13(16)9-11-17/h4-7,13H,8-11,16H2,1-3H3
InChI Key
DORRRYRMXKSEGW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53745
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53745
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)