Merck
ENA245486463
Enamine
N-(prop-2-yn-1-yl)benzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.24
MDL番号:
mp
42-44
Iupac Name
N-(2-propynyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H9NO2S/c1-2-8-10-13(11,12)9-6-4-3-5-7-9/h1,3-7,10H,8H2
InChI Key
UBKNDYQTOPYHPO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54076
Melting Point
42-44
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54076
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)