Merck
ENA245486344
Enamine
4-(2-aminopropyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.21
MDL番号:
mp
122-127
Iupac Name
4-(2-aminopropyl)phenol
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-7(10)6-8-2-4-9(11)5-3-8/h2-5,7,11H,6,10H2,1H3
InChI Key
GIKNHHRFLCDOEU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53926
Melting Point
122-127
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53926
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)