Merck
ENA245486270
Enamine
6-chloro-3-(prop-2-en-1-yloxy)pyridine-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.62
MDL番号:
Iupac Name
3-(allyloxy)-6-chloro-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O/c1-2-5-13-8-3-4-9(10)12-7(8)6-11/h2-4H,1,5H2
InChI Key
BZKLCWNBRLBTSC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54523
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54523
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)