Merck
ENA245486074
Enamine
2-[4-(2-aminoethyl)phenoxy]-N-(3-methylphenyl)acetamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
320.82
MDL番号:
Iupac Name
2-[4-(2-aminoethyl)phenoxy]-N-(3-methylphenyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C17H20N2O2.ClH/c1-13-3-2-4-15(11-13)19-17(20)12-21-16-7-5-14(6-8-16)9-10-18;/h2-8,11H,9-10,12,18H2,1H3,(H,19,20);1H
InChI Key
WPFCWTRAMCOHPW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53684
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53684