Merck
ENA245486028
Enamine
2-[(5-carbamoylpyridin-2-yl)amino]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.18
MDL番号:
Iupac Name
{[5-(aminocarbonyl)-2-pyridinyl]amino}acetic acid
Inchi Code
1S/C8H9N3O3/c9-8(14)5-1-2-6(10-3-5)11-4-7(12)13/h1-3H,4H2,(H2,9,14)(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
AUJHPMSOBZDDRX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53613
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53613