Merck
ENA245486000
Enamine
[(4-bromo-2-fluorophenyl)methyl][(pyridin-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
368.08
MDL番号:
Iupac Name
(4-bromo-2-fluorophenyl)-N-(2-pyridinylmethyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H12BrFN2.2ClH/c14-11-5-4-10(13(15)7-11)8-16-9-12-3-1-2-6-17-12;;/h1-7,16H,8-9H2;2*1H
InChI Key
NOXHWUWSDQUMSW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53576
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53576
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)