Merck
ENA245485997
Enamine
4-[(4-oxopiperidin-1-yl)methyl]benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.27
MDL番号:
Iupac Name
4-[(4-oxo-1-piperidinyl)methyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C13H14N2O/c14-9-11-1-3-12(4-2-11)10-15-7-5-13(16)6-8-15/h1-4H,5-8,10H2
InChI Key
IEQBRFVCIRGZLX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53570
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53570
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)