Merck
ENA245485845
Enamine
3-(2-methoxy-4-methylphenoxy)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.23
MDL番号:
Iupac Name
3-(2-methoxy-4-methylphenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-8-3-4-9(10(7-8)14-2)15-6-5-11(12)13/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
HGDXOMWDJUKJPN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53309
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53309