Merck
ENA245485600
Enamine
1-(4-fluorophenyl)piperidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.25
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-fluorophenyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C11H15FN2/c12-9-1-3-11(4-2-9)14-7-5-10(13)6-8-14/h1-4,10H,5-8,13H2
InChI Key
HLMQCQUHBXFHCK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52940
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52940
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)