Merck
ENA245485499
Enamine
3-cyclopropyl-[1,2]oxazolo[5,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.19
MDL番号:
Iupac Name
3-cyclopropylisoxazolo[5,4-b]pyridine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c13-10(14)6-3-7-8(5-1-2-5)12-15-9(7)11-4-6/h3-5H,1-2H2,(H,13,14)
InChI Key
YXAXOVMRWOBRAP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52767
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52767
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)