Merck
ENA245485457
Enamine
N1-benzyl-2-chlorobenzene-1,4-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.71
MDL番号:
Iupac Name
N~1~-benzyl-2-chloro-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C13H13ClN2/c14-12-8-11(15)6-7-13(12)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,16H,9,15H2
InChI Key
XFSGBXYTDKQHRA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52705
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52705
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)