Merck
ENA245485229
Enamine
2-(2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)ethanethioamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.2
MDL番号:
Iupac Name
2-(2,5-dioxo-1-imidazolidinyl)ethanethioamide
Inchi Code
1S/C5H7N3O2S/c6-3(11)2-8-4(9)1-7-5(8)10/h1-2H2,(H2,6,11)(H,7,10)
InChI Key
HJUDASUSKSEOQE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37236
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37236