Merck
ENA245485219
Enamine
2-chloro-1-(4-ethylpiperazin-1-yl)propan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.7
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-chloropropanoyl)-4-ethylpiperazine
Inchi Code
1S/C9H17ClN2O/c1-3-11-4-6-12(7-5-11)9(13)8(2)10/h8H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
LIUXMOSNLGNOMA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35268
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35268
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)