Merck
ENA245485118
Enamine
4,7-dioxa-13-azatricyclo[8.5.0.0,3,8]pentadeca-1,3(8),9-trien-12-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.24
MDL番号:
Iupac Name
2,3,6,8,9,10-hexahydro-7H-[1,4]dioxino[2,3-h][3]benzazepin-7-one
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c14-12-7-9-6-11-10(15-3-4-16-11)5-8(9)1-2-13-12/h5-6H,1-4,7H2,(H,13,14)
InChI Key
WSHHVWSJMAERFE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52494
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52494