Merck
ENA238713873
Enamine
2-[4-(difluoromethoxy)phenyl]oxirane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.16
MDL番号:
Iupac Name
difluoromethyl 4-(2-oxiranyl)phenyl ether
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c10-9(11)13-7-3-1-6(2-4-7)8-5-12-8/h1-4,8-9H,5H2
InChI Key
FJRUSEQSRVYISD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52221
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)