Merck
ENA238713709
Enamine
N-(1-phenylethyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.28
MDL番号:
mp
52-53
Iupac Name
N-(1-phenylethyl)aniline
Inchi Code
1S/C14H15N/c1-12(13-8-4-2-5-9-13)15-14-10-6-3-7-11-14/h2-12,15H,1H3
InChI Key
IUERBKSXAYWVGE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52130
Melting Point
52-53
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52130
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)