Merck
ENA238713699
Enamine
4-[3-(pyrrolidin-1-yl)propoxy]aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.31
MDL番号:
Iupac Name
4-[3-(1-pyrrolidinyl)propoxy]phenylamine
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c14-12-4-6-13(7-5-12)16-11-3-10-15-8-1-2-9-15/h4-7H,1-3,8-11,14H2
InChI Key
TWOVRSMFLFYABX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52125
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52125
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)