Merck
ENA238713550
Enamine
methyl 2-bromo-5-(chlorosulfonyl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
313.56
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-bromo-5-(chlorosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C8H6BrClO4S/c1-14-8(11)6-4-5(15(10,12)13)2-3-7(6)9/h2-4H,1H3
InChI Key
VTKLAUKULKOFHH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52088
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52088
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)