Merck
ENA238713444
Enamine
1-(but-3-yn-1-yl)piperazine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.13
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-butynyl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2.2ClH/c1-2-3-6-10-7-4-9-5-8-10;;/h1,9H,3-8H2;2*1H
InChI Key
JQFCPMSJDVJDQT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52435
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52435
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)