Merck
ENA238713410
Enamine
1-(cyclohexylmethyl)piperazine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.23
MDL番号:
mp
286-289
Iupac Name
1-(cyclohexylmethyl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2.2ClH/c1-2-4-11(5-3-1)10-13-8-6-12-7-9-13;;/h11-12H,1-10H2;2*1H
InChI Key
VBHDFWIQTUHYEL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52148
Melting Point
286-289
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52148