Merck
ENA238713189
Enamine
3,3-dimethylmorpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
115.18
MDL番号:
Iupac Name
3,3-dimethylmorpholine
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-6(2)5-8-4-3-7-6/h7H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
HEYGLTRAXBZNAD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51940
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51940
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)