Merck
ENA238713148
Enamine
3-(piperidin-1-yl)propanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.67
MDL番号:
mp
215-216
Iupac Name
3-(1-piperidinyl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c10-8(11)4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-7H2,(H,10,11);1H
InChI Key
ZBTNZXCCWPOONU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51885
Melting Point
215-216
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51885
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)