Merck
ENA238713147
Enamine
1-[(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl]-4-methylpiperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.34
MDL番号:
Iupac Name
1-[(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl]-4-methylpiperazine
Inchi Code
1S/C10H18N4O2S/c1-8-10(9(2)12-11-8)17(15,16)14-6-4-13(3)5-7-14/h4-7H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI Key
IVKDKZHQNRRRDA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51884
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51884