Merck
ENA238713027
Enamine
ethyl N-(3-amino-2-methylphenyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-amino-2-methylphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-3-14-10(13)12-9-6-4-5-8(11)7(9)2/h4-6H,3,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
CUARKGNESAJPQR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51688
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51688
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)