Merck
ENA238713010
Enamine
1-(5-chloro-2-nitrobenzoyl)pyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.67
MDL番号:
Iupac Name
1-(5-chloro-2-nitrobenzoyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C11H11ClN2O3/c12-8-3-4-10(14(16)17)9(7-8)11(15)13-5-1-2-6-13/h3-4,7H,1-2,5-6H2
InChI Key
SSHKTLSLBNQIPB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51657
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51657
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)