Merck
ENA238712994
Enamine
(2-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.18
MDL番号:
Iupac Name
(2-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c1-4-6-2-5(3-7)8-4/h2,7H,3H2,1H3
InChI Key
UGNOVENEUBRGNI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51639
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51639
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)