Merck
ENA238712626
Enamine
4-ethoxy-3-fluoroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.17
MDL番号:
Iupac Name
4-ethoxy-3-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c1-2-11-8-4-3-6(10)5-7(8)9/h3-5H,2,10H2,1H3
InChI Key
ASLWQZGYKULGPD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50973
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50973
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)