Merck
ENA238712565
Enamine
(5-amino-2-ethoxyphenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.21
MDL番号:
Iupac Name
(5-amino-2-ethoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c1-2-12-9-4-3-8(10)5-7(9)6-11/h3-5,11H,2,6,10H2,1H3
InChI Key
JYBSLRLOQYHBON-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50853
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50853