Merck
ENA238712524
Enamine
2-(piperazine-1-sulfonyl)ethan-1-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.19
MDL番号:
Iupac Name
2-(1-piperazinylsulfonyl)ethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H15N3O2S.2ClH/c7-1-6-12(10,11)9-4-2-8-3-5-9;;/h8H,1-7H2;2*1H
InChI Key
BMIPOXFILZDTEC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50629
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50629
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)