Merck
ENA238712399
Enamine
tert-butyl N-[(N'-hydroxycarbamimidoyl)(4-methoxyphenyl)methyl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.34
Iupac Name
tert-butyl (2E)-2-amino-2-(hydroxyimino)-1-(4-methoxyphenyl)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H21N3O4/c1-14(2,3)21-13(18)16-11(12(15)17-19)9-5-7-10(20-4)8-6-9/h5-8,11-12H,15H2,1-4H3,(H,16,18)
InChI Key
DJBFUNXGJFLBFD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52023
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52023
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)