Merck
ENA238712339
Enamine
2-amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)propanamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.6
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)propanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9F3N2O.ClH/c1-3(9)4(11)10-2-5(6,7)8;/h3H,2,9H2,1H3,(H,10,11);1H
InChI Key
HFUCVVCJXREYJQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51006
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51006
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)