Merck
ENA238712329
Enamine
N,2,5-trimethylaniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.67
MDL番号:
Iupac Name
N,2,5-trimethylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N.ClH/c1-7-4-5-8(2)9(6-7)10-3;/h4-6,10H,1-3H3;1H
InChI Key
VHGFMJDVKUNPOC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50965
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50965