Merck
ENA238712284
Enamine
1-benzylpyrrolidine-3-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.3
MDL番号:
Iupac Name
1-benzyl-3-pyrrolidinesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C11H14FNO2S/c12-16(14,15)11-6-7-13(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2
InChI Key
KCLJEZPHJZQPIW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50305
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50305
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)