Merck
ENA238712137
Enamine
N-(3-amino-2-methylphenyl)benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.28
MDL番号:
Iupac Name
N-(3-amino-2-methylphenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C14H14N2O/c1-10-12(15)8-5-9-13(10)16-14(17)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,15H2,1H3,(H,16,17)
InChI Key
UPBIVMVNDOALIE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50168
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50168