Merck
ENA238712051
Enamine
3-({imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl}methoxy)-4-methoxyaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.3
MDL番号:
Iupac Name
3-(imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethoxy)-4-methoxyphenylamine
Inchi Code
1S/C15H15N3O2/c1-19-13-6-5-11(16)8-14(13)20-10-12-9-18-7-3-2-4-15(18)17-12/h2-9H,10,16H2,1H3
InChI Key
RANUIZFTOWURQW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50039
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50039
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)