Merck
ENA238712016
Enamine
3-(2-phenylethoxy)propan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.26
MDL番号:
Iupac Name
3-(2-phenylethoxy)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C11H17NO/c12-8-4-9-13-10-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6H,4,7-10,12H2
InChI Key
ONEOQRJTHAYVJL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49991
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49991
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)