Merck
ENA238711710
Enamine
4-[4-(propan-2-yloxy)phenyl]butan-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.32
MDL番号:
Iupac Name
4-(4-isopropoxyphenyl)-2-butanamine
Inchi Code
1S/C13H21NO/c1-10(2)15-13-8-6-12(7-9-13)5-4-11(3)14/h6-11H,4-5,14H2,1-3H3
InChI Key
KJAYQKCSZPBMRL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49536
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49536
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)