Merck
ENA238711653
Enamine
[(5-methylfuran-2-yl)methyl](propan-2-yl)amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.68
MDL番号:
Iupac Name
N-[(5-methyl-2-furyl)methyl]-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO.ClH/c1-7(2)10-6-9-5-4-8(3)11-9;/h4-5,7,10H,6H2,1-3H3;1H
InChI Key
BHHWPGHSOGFGDR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49099
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49099
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)