Merck
ENA238711570
Enamine
4-amino-2-chloro-N-cyclohexyl-N-methylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.77
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-2-chloro-N-cyclohexyl-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C14H19ClN2O/c1-17(11-5-3-2-4-6-11)14(18)12-8-7-10(16)9-13(12)15/h7-9,11H,2-6,16H2,1H3
InChI Key
PJQHZLLJVRSICO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45554
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45554