Merck
ENA238711534
Enamine
3-(2-methoxyethoxy)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.21
MDL番号:
Iupac Name
3-(2-methoxyethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c1-11-5-6-12-9-4-2-3-8(10)7-9/h2-4,7H,5-6,10H2,1H3
InChI Key
RNNUSMIPHMAFKN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45486
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45486
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)