Merck
ENA238711489
Enamine
2-amino-4-chloro-N-propylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.68
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-4-chloro-N-propylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O/c1-2-5-13-10(14)8-4-3-7(11)6-9(8)12/h3-4,6H,2,5,12H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
ANGDOQGIJBNKFH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45424
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45424