Merck
ENA238711171
Enamine
2,6-difluoro-4-nitrobenzene-1-thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.16
MDL番号:
Iupac Name
2,6-difluoro-4-nitrobenzenethiol
Inchi Code
1S/C6H3F2NO2S/c7-4-1-3(9(10)11)2-5(8)6(4)12/h1-2,12H
InChI Key
PWWMHVHBXSUFCB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45456
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45456